Learn More
2,3',4,5',6-Biphénylpentol (Phloroglucide), Mikromol
Description
2,3',4,5',6-Biphénylpentol (Phloroglucide), Mikromol
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phloroglucide |
| CAS | 491-45-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Phloroglucide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H10 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Phloroglucinol Anhydrous Imp. D (EP), [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol, Phloroglucide (6CI), 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol, NSC 65069, Phloroglucinol Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O5/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17/h1-5,13-17H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Oc1cc(O)c(c(O)c1)c2cc(O)cc(O)c2 |
| Show More |