Learn More
Bromure de 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454713
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11454713
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11623.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260.989 g/mol
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide is used as a reagent for derivatization of alcohols, carboxylic acids, sulfonamides for GC and polyfunctional thiols. It is used for the preparation of pentafluorobenzyl esters of organic acids for determination by capillary and GC. It is also used to derivatize N-7-substituted guanine adducts of DNA for determination by GC-electron capture-MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyle est utilisé comme réactif pour la dérivatisation des alcools, des acides carboxyliques, des sulfonamides pour le GC et des thiols polyfonctionnels. Il est utilisé pour la préparation d’esters de pentafluorobenzyle d’acides organiques pour la détermination par action capillaire et GC. Il est également utilisé pour la dérivation d’adduits de guanine N-7-substitués de l’ADN pour la détermination par capture-MS d’électrons GC.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Stocker à 4°C. Protégé contre l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1765-40-8
Formule moléculaire C7H2BrF5
Poids moléculaire (g/mol) 260.989
Numéro MDL MFCD00000299
Clé InChI XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
CID PubChem 74484
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzène
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Point de fusion 18°C to 20°C
Densité 1.844
Point d’ébullition 174°C to 175°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 647808
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 261
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: .alpha.-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene