Learn More
2,3:4,5-Bis-O-(1-méthyléthylidéne)-bêta-D-fructopyranose 1-[[(diéthylamino)carbonyl]sulfamate], TRC
Code produit 30136828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136828 1 g 1g
30136783 100 mg 100mg
30010877 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136828 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4950751G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 876403-98-4
SMILES CCN(CC)C(=O)NS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Noms d’analytes ou de composants 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H30 N2 O9 S
Synonyme β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, [(diethylamino)carbonyl]sulfamate (9CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-β-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Formule InChI InChI=1S/C17H30N2O9S/c1-7-19(8-2)14(20)18-29(21,22)24-10-17-13(27-16(5,6)28-17)12-11(9-23-17)25-15(3,4)26-12/h11-13H,7-10H2,1-6H3,(H,18,20)/t11-,12-,13+,17+/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
Nom IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tétraméthyle-5,5a,8a,8b-tétrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b :5',3'-d]pyran-3a-yl]méthyl N-(diéthylcarbamoyl)sulfamate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 438.4931
Quantité 1 g
Poids de la formule 438.1672
Pourcentage de pureté >95%