Learn More
2,3:4,5-Bis-O-(1-méthyléthylidène)-bêta-D-fructopyranose, Mikromol™
Code produit 17918924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17918924 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918924 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1348.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,3:4,5-Bis-O-(1-méthyléthylidène)-β-D-fructopyranose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
CAS 20880-92-6
Noms d’analytes ou de composants 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C12 H20 O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose, Topiramate Related Compound A, Topiramate Impurity A, D-Fructopyranose Diacetonide, Diacetone Fructose, USP Topiramate Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Nom IUPAC [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[4,5-a:3',5'-c]piran-3a-il]metanol
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Quantité 25 mg
Poids de la formule 260,126 g/mol