Learn More
2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-bêta-D-fructopyranose 1-[N-(diéthylcarbamoyl)sulfamate], Mikromol™
Description
2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-bêta-D-fructopyranose 1-[N-(diéthylcarbamoyl)sulfamate]
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate] |
| CAS | 876403-98-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate] |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H30 N2 O9 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, [(diethylamino)carbonyl]sulfamate (9CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-β-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate], Topiramate Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H30N2O9S/c1-7-19(8-2)14(20)18-29(21,22)24-10-17-13(27-16(5,6)28-17)12-11(9-23-17)25-15(3,4)26-12/h11-13H,7-10H2,1-6H3,(H,18,20)/t11-,12-,13+,17+/m1/s1 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)NS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2 |
| Nom IUPAC | [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:5',3'-d]piran-3a-il]metil N-(dietilcarbamoil)sulfamato |
| Show More |