Learn More
Fluorure de 2,3,4,6-tétra-O-acétyl-alpha-D-mannopyranosyle, 98 %
Code produit. 15460507
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15460507
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66137.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2823-44-1
Formule moléculaire C14H19FO9
Poids moléculaire (g/mol) 350.295
Numéro MDL MFCD00792706
Clé InChI JJXATNWYELAACC-DGTMBMJNSA-N
Synonyme acetofluoro-alpha-d-mannose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-mannopyranosyl fluoride, 2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-fluorooxan-2-yl methyl acetate, acetofluoro-, a-d-mannose, tetra-o-acetyl-alpha-d-mannopyranosyl fluoride, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-mannopyranosyl fluoride, 1-fluoro-1-deoxy-alpha-d-mannopyranose-2,3,4,6-tetraacetate, 2r,3r,4s,5s,6r-2-acetoxymethyl-6-fluorotetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate
CID PubChem 11268124
Nom IUPAC Acétate de [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacétyloxy-6-fluorooxan-2-yl]méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)F)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl fluoride
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Rotation optique +21° (c=2 in Chloroform)
Poids de la formule 350.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre