Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-tetra-O-acétyl-D-glucopyranose, 98 %
Code produit. 15487259
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Code produit. 15487259
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66052.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10343-06-3 | C14H20O10 | 348.304 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme ou l’acétate d’éthyle
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10343-06-3
Formule moléculaire C14H20O10
Poids moléculaire (g/mol) 348.304
Numéro MDL MFCD00061634
Clé InChI IEOLRPPTIGNUNP-RQICVUQASA-N
Synonyme 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-acetylglucopyranose, 2r,3r,4s,5r-3,4,5-tris acetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, pubchem10600, d-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate d-glucopyranose, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate, 2r,3r,4s,5r-2-acetoxymethyl-6-hydroxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate
CID PubChem 11824227
Nom IUPAC acétate de [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-triacétyloxy-6-hydroxyoxano-2-yl]méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)O)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Point de fusion 137°C to 138°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform or ethyl acetate
Poids de la formule 348.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre