Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-tétra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose, 98 %
Code produit 15464187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464187 1 g 1g
15474187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464187 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H31595.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6564-72-3 | C34H36O6 | 540.656 g/mol
It is the intermediate of Voglibose/Dapagliflozin. An important D-glucopyranose derivative for glucosylations and other reactions 1,2; Preparation of the α-glucopyranosyl chloride, synthesis of 1-C-α-D-glucopyranose derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est l’intermédiaire de Voglibose/Dapagliflozine. Un important dérivé du D-glucopyranose pour les glucosylations et autres réactions 1,2 ; préparation du chlorure d’α-glucopyranosyl, synthèse des dérivés de 1-C-α-D-glucopyranose.
Solubilité
Soluble dans CHCl3. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6564-72-3
Formule moléculaire C34H36O6
Poids moléculaire (g/mol) 540.656
Numéro MDL MFCD00023849
Clé InChI OGOMAWHSXRDAKZ-RUOAZZEASA-N
Synonyme 2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-a-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-glucopyranose, 2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, pubchem21934, pubchem24349, voglibose tbg impurity, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-glucose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-gluco-pyranose
CID PubChem 11731256
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(phénylméthoxy)-6-(phénylmethoxyméthyl)oxan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Specifica
Nom chimique ou matériau 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose
Point de fusion 150°C to 151°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in CHCl3. Insoluble in water.
Poids de la formule 540.65
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.