Learn More
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492337
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15492337
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045531.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 53081-25-7 | C34H36O6
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53081-25-7
Formule moléculaire C34H36O6
Numéro MDL MFCD00132927
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 540.65
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline