Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose, 98+ %
Code produit 11357519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357519 5 g 5g
11347519 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357519 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H27888.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4132-28-9 | C34H36O6 | 540.656 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4132-28-9
Formule moléculaire C34H36O6
Poids moléculaire (g/mol) 540.656
Numéro MDL MFCD00066004
Clé InChI OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
Synonyme 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-d-glucopyranose, 3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol, tetrabenzylglucose, 3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetrakis-o-phenylmethyl, ksc235o0p, 2,3,4,6-tetra-o-benzylglucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-terta-o-benzyl-d-glucopyranose
CID PubChem 10940502
Nom IUPAC (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(phénylméthoxy)-6-(phénylméthoxyméthyl)oxan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
Point de fusion 150°C to 155°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform
Poids de la formule 540.65
Pourcentage de pureté ≥98%