Learn More
2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dihydratée (quercétine dihydratée), Mikromol™
Code produit 18034000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18034000 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18034000 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0109.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one dihydratée (quercétine dihydratée)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quercetin dihydrate
CAS 6151-25-3
Noms d’analytes ou de composants Quercetin dihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H10 O7 . 2 H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Rutoside Trihydrate Imp. C (EP), Rutoside Imp. C (EP), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one Dihydrate, Rutoside Trihydrate Imp. C (EP) as Dihydrate, Quercetin Dihydrate, Rutoside Trihydrate Impurity C as Dihydrate, Rutoside Impurity C as Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
SMILES O.O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
Nom IUPAC 2-(3,4-Dihydroxyphényl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 338.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 338,0638 g/mol