Learn More
Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485536
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11485536 5 g 5g
11475536 1 g 1g
11444120 25 g 25g
3 options
Code produit. 11485536
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20696.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 61079-72-9 | C7H3F3O2 | 176.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61079-72-9
Formule moléculaire C7H3F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.09
Numéro MDL MFCD00061232
Clé InChI WEPXLRANFJEOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4-trifluorobenzoicacid, pubchem1345, acmc-209mos, ksc354m6t, 2,3 4-trifluorobenzoic acid, 2,3,4-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0257, timtec-bb sbb006557, attercop-chm at111721, buttpark 30\01-45
CID PubChem 302932
Nom IUPAC Acide 2,3,4-trifluorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Point de fusion 140°C to 142°C
Quantité 5 g
Beilstein 7476020
Poids de la formule 176.1
Pourcentage de pureté 98%