Learn More
Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021797
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11412437
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14278.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 573-11-5
Formule moléculaire C10H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 212.201
Numéro MDL MFCD00002433
Clé InChI HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
CID PubChem 11308
Nom IUPAC Acide 2,3,4-triméthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Point de fusion 99°C to 102°C
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 2696073
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté ≥98%