Learn More
2,3,5,6-Tétrafluorohydroquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408966
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11408966
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17088.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 771-63-1
Formule moléculaire C6H2F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.07
Numéro MDL MFCD00002340
Clé InChI ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrafluorobenzene-1,4-diol, tetrafluorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrafluorohydroquinone, hydroquinone, tetrafluoro, tetrafluoro-1,4-hydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-dihydroxybenzene, 1,4-dihydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, tetrafluoro-1,4-benzenediol
CID PubChem 69870
Nom IUPAC 2,3,5,6-Tétrafluorobenzène-1,4-diol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(O)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.08
Pourcentage de pureté 98%