Learn More
2',3',5'-Tri-O-acétyl-5-azacytidine, Mikromol
Code produit 30460653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30460653 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460653 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1259.200025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2',3',5'-Tri-O-acétyl-5-azacytidine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate
CAS 10302-78-0
Noms d’analytes ou de composants 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14H18N4O8
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2',3',5'-Triacetate-4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-s-triazin-2(1H)-one;2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=NC(=NC2=O)N
Poids moléculaire (g/mol) 370.31
Quantité 25 mg