Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-bêta-D-arabinofuranose, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488379 10 g 10g
15468379 1 g 1g
15478379 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66853.09
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 60933-68-8 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
An arabinofuranose derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un dérivé arabinofuranose.
Solubilité
Soluble dans le méthanol
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60933-68-8
Formule moléculaire C26H28O5
Poids moléculaire (g/mol) 420.505
Numéro MDL MFCD00047076
Clé InChI NAQUAXSCBJPECG-FXSWLTOZSA-N
Synonyme 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-b-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-beta-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
CID PubChem 11729473
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-3,4-bis(phénylméthoxy)-5-(phénylméthoxyméthyl)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinofuranose
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol
Poids de la formule 420.5
Forme physique Poudre