Learn More
2,3,5-tri-O-benzyl-bêta-D-ribofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15437539
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15437539
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66252.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 89361-52-4 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89361-52-4
Formule moléculaire C26H28O5
Poids moléculaire (g/mol) 420.505
Numéro MDL MFCD01864312
Clé InChI NAQUAXSCBJPECG-VEYUFSJPSA-N
Synonyme 2,3,5-tri-o-benzyl-b-d-ribofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5r-3,4-bis phenylmethoxy-5-phenylmethoxymethyl, 2r,3r,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
CID PubChem 57369909
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-3,4-bis(phénylméthoxy)-5-(phénylméthoxyméthyl)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-ribofuranose
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform
Rotation optique +43° (c=2 in Dioxane)
Poids de la formule 420.5
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre