Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15406457
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15406457
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33605.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 54623-25-5 | C26H28O5
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54623-25-5
Formule moléculaire C26H28O5
Numéro MDL MFCD03425640
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 420.5
Pourcentage de pureté 98%