Learn More
2,3,5-tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 17221276 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
17221276 1 g 1g
17231276 5 g 5g
2 options
Code produit. 17221276
Marque: Thermo Scientific Acros 468640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55094-52-5
Formule moléculaire C26H26O5
Poids moléculaire (g/mol) 418.49
Numéro MDL MFCD08703966
Clé InChI LDHBSABBBAUMCZ-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 3,4-bis(benzyloxy)-5-[(benzyloxy)méthyl]oxolan-2-one
SMILES O=C1OC(COCC2=CC=CC=C2)C(OCC2=CC=CC=C2)C1OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
Point de fusion 53.0°C to 55.0°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 418.49