Learn More
2,3,5-Trichloroaniline 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312619
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30312619 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312619 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17700050AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Trichloroaniline
CAS 18487-39-3
Noms d’analytes ou de composants 2,3,5-Trichloroaniline
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C6H4NCl3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,3,5-Trichloroaniline, Aniline, 2,3,5-trichloro- (6CI,8CI), 2,3,5-Trichlorobenzenamine
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2
SMILES Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1Cl
Nom IUPAC 2,3,5-trichloroaniline
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 196.46
Quantité 1 mL
Poids de la formule 194.9409 g/mol