Learn More
N-oxyde de 2,3,5-triméthylpyridine, Mikromol™
Code produit 17923206
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17923206 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923206 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0095.100025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de 2,3,5-triméthylpyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
CAS 74409-42-0
Noms d’analytes ou de composants 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H11 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pyridine, 2,3,5-trimethyl-, 1-oxide, 2,3,5-trimethyl-1-oxido-pyridin-1-ium, 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1
Nom IUPAC 2,3,5-triméthyl-1-oxydopyridine-1-ium
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Quantité 25 mg
Poids de la formule 137.0841 g/mol