Learn More
2,3,6-Trifluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025060
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11474287
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20379.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 113798-74-6 | C6H3F3O | 148.08 g/mol
2,3,6-Trifluorophenol may be employed as model compound to investigate the site-selective functionalization of halogen-bearing phenols by organometallic approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3,6-trifluorophénol peut être utilisé comme composé modèle pour étudier la fonctionnalisation à site sélective des phénols portant un halogène par approche organométallique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (47,267 mg/l est.)
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113798-74-6
Formule moléculaire C6H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 148.08
Numéro MDL MFCD00061214
Clé InChI QSFGUSFDWCVXNR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 517988
Nom IUPAC 2,3,6-trifluorophénol
SMILES OC1=C(F)C=CC(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6-Trifluorophenol
Point de fusion 31°C to 36°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 4976927
Synonyme phenol, 2,3,6-trifluoro, acmc-20aoho, pubchem1504, 2,3,6-trifluoro phenol, phenol,2,3,6-trifluoro, 2,3,6-tris fluoranyl phenol, 2,3,6-trifluorophenol, 2,3,6-trifluorophenol 1g, phenol, 2,3,6-trifluoro-9ci
Informations sur la solubilité Soluble in water (47.267mg/L est.)
Poids de la formule 148.09
Pourcentage de pureté 98%