Learn More
2,3,6-trifluorotoluène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15430859
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15430859
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63897.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119916-25-5
Formule moléculaire C7H5Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 195.467
Numéro MDL MFCD12922564
Clé InChI UZYYBZNZSSNYSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,6-trichlorotoluene, benzene, 1,2,4-trichloro-3-methyl, toluene, 2,3,6-trichloro, unii-19m2l15z6u, 2,3,6-trichorotoluene, 2,6-trichlorotoluene, toluene,3,6-trichloro, 2,3,6-trichloro-toluen, toluene,2,3,6-trichloro, 4-05-00-00819 beilstein handbook reference
CID PubChem 16378
Nom IUPAC 1,2,4-trichloro-3-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6-Trifluorotoluene
Couleur Incolore à jaune
Quantité 1 g
Forme physique Liquide
Poids de la formule 146.11
Pourcentage de pureté 98%