Learn More
Acide 2,3,6-triméthoxybenzènébrique, 95 %
Code produit. p-7035480
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15429957
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53197.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380430-67-1
Formule moléculaire C9H13BO5
Poids moléculaire (g/mol) 212.008
Numéro MDL MFCD03411944
Clé InChI PBJYOPCURLYSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,6-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,3,6-trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,6-trimethoxy benzeneboronic acid, acmc-1ctjt, boronic acid, 2,3,6-trimethoxyphenyl-9ci, boronic acid, 2,3,6-trimethoxyphenyl
CID PubChem 2773583
Nom IUPAC acide boronique (2,3,6-triméthoxyphényl)
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1OC)OC)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6-Trimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 34°C to 40°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.01
Pourcentage de pureté 95%