Learn More
2,3-Bis[(acétyloxy)méthyl]-1-oxoquinoxaline-1-ium-4(1H)-olate, TRC
Code produit 30010416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010416 10 mg 10mg
30004118 50 mg 50mg
30010393 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010416 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB32562010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10103-89-6
Formule moléculaire C14 H14 N2 O6
Poids moléculaire (g/mol) 306.27
Synonyme 2,3-Di(acetoxymethyl)quinoxaline di-N-Oxide;
Nom IUPAC [3-(acétoxyméthylle)-1,4-dioxo-quinoxaline-1,4-diium-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1=C(COC(=O)C)[N+](=O)c2ccccc2[N+]1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Noms d’analytes ou de composants 2,3-Bis[(acetyloxy)methyl]-1-oxoquinoxalin-1-ium-4(1H)-olate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C14H14N2O6/c1-9(17)21-7-13-14(8-22-10(2)18)16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(13)19/h3-6H,7-8H2,1-2H3/q+2
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 10 mg
Poids de la formule 306.0841