Learn More
Chlorhydrate de 2-(3-butyl-1H-indén-2-yl)-N,N-diméthyléthanamine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 2-(3-butyl-1H-indén-2-yl)-N,N-diméthyléthanamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 2731369-13-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H25 N . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Dimetindene Maleate Imp. F (EP), Dimetindene Imp. F (EP), 2-(3-Butyl-1H-inden-2-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, Dimetindene Maleate Imp. F (EP) as Hydrochloride, Dimetindene Maleate Impurity F as Hydrochloride, Dimetindene Impurity F as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCC1=C(CCN(C)C)Cc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 2-(3-butil-1H-inden-2-il)-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato |
| Afficher plus |