Learn More
Ester pinacolique de l’acide 2-(3-chlorophényl)éthylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15477765
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15477765
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H30464.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1315277-53-2 | C14H20BClO2 | 266.572 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1315277-53-2
Formule moléculaire C14H20BClO2
Poids moléculaire (g/mol) 266.572
Numéro MDL MFCD12546188
Clé InChI WZAJMSPJXKZSTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-3-chlorophenyl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenyl ethylboronic acid pinacol ester
CID PubChem 73995113
Nom IUPAC 2-[2-(3-chlorophényl)éthyl]-4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2=CC(=CC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Indice de réfraction 1.4965
Poids de la formule 266.58
Pourcentage de pureté 97%