Learn More
2,3-Diaminophénazine, Mikromol™
Code produit 30463497
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463497 4 x 25 mg -
17921506 100 mg 100mg
17990566 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463497 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM2500.0100254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,3-Diaminophénazine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Diaminophenazine
CAS 655-86-7
Noms d’analytes ou de composants 2,3-Diaminophenazine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H10 N4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,3-Diaminophenazine
Formule InChI InChI=1S/C12H10N4/c13-7-5-11-12(6-8(7)14)16-10-4-2-1-3-9(10)15-11/h1-6H,13-14H2
Type de solution Neat
SMILES Nc1cc2nc3ccccc3nc2cc1N
Nom IUPAC phénazine-2,3-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 210.0905 g/mol