Learn More
2,3-diaminotoluène, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10706253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10706253
Marque: Thermo Scientific Acros 305670010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2687-25-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2687-25-4
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00011589
Clé InChI AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine, 2,3-tolylenediamine, 2,3-toluylenediamine, 1,2-diamino-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediamine, 1-methyl-2,3-phenylenediamine
CID PubChem 17593
Nom IUPAC 3-méthylbenzène-1,2-diamine
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Diaminotoluene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58.0°C to 63.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NH2)2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in diethyl ether and ethanol
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou cristaux