Learn More
2,3-diaminotoluène, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11437557
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11437557
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15647.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2687-25-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2687-25-4
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00011589
Clé InChI AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine, 2,3-tolylenediamine, 2,3-toluylenediamine, 1,2-diamino-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediamine, 1-methyl-2,3-phenylenediamine
CID PubChem 17593
Nom IUPAC 3-méthylbenzène-1,2-diamine
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Diaminotoluene
Point de fusion 56°C to 60°C
Point d’ébullition 225°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%