Learn More
2,3-diaminotoluène, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457557
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11457557
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15647.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Diaminotoluene
CAS 2687-25-4
Point de fusion 56°C to 60°C
Point d’ébullition 225°C
Formule moléculaire C7H10N2
Numéro MDL MFCD00011589
Quantité 100 g
Synonyme 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine
Clé InChI AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1N
Nom IUPAC 3-méthylbenzène-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
CID PubChem 17593
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%