Learn More
Alfa Aesar™ 2,3-Dichloro-6-fluoroaniline, 97 %
63.69€ - 250.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1017777-51-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.003 |
Numéro MDL | MFCD09832261 |
Clé InChI | WBHSLAUXVJCSBO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3-dichloro-6-fluorophenylamine |
CID PubChem | 46737502 |
Nom IUPAC | 2,3-dichloro-6-fluoroaniline |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1F)N)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15424287
|
Alfa Aesar™
H31673.03 |
1g |
63.69€
1g |
Expédition estimée 17-03-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15434287
|
Alfa Aesar™
H31673.06 |
5g |
250.00€
5g |
Expédition estimée 17-03-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
1017777-51-3 | |
180.003 | |
WBHSLAUXVJCSBO-UHFFFAOYSA-N | |
46737502 | |
C1=CC(=C(C(=C1F)N)Cl)Cl |
C6H4Cl2FN | |
MFCD09832261 | |
2,3-dichloro-6-fluorophenylamine | |
2,3-dichloro-6-fluoroaniline |
Spécification
2,3-Dichloro-6-fluoroaniline | |
1g | |
C6H4Cl2FN | |
UN2811 | |
WBHSLAUXVJCSBO-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dichloro-6-fluoroaniline | |
46737502 | |
97% |
52°C to 54°C | |
1017777-51-3 | |
MFCD09832261 | |
2,3-dichloro-6-fluorophenylamine | |
C1=CC(=C(C(=C1F)N)Cl)Cl | |
180.003 | |
180.01 |