Learn More
2,3-Dichlorobenzaldéhyde, Mikromol™
Product Code. 30049510
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30049510 25 mg 25mg
30049699 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30049510 Supplier Mikromol Supplier No. MM0139.050025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,3-dichlorobenzaldéhyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzaldehyde
CAS 6334-18-5
Noms d’analytes ou de composants 2,3-Dichlorobenzaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H4 Cl2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme O-Acetylflupentixol Hydrochloride, Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450
SMILES Clc1cccc(C=O)c1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Quantité 25 mg
Poids de la formule 175,008 g/mol