Learn More
2,3-Dichlorobenzaldéhyde, Mikromol™
Description
2,3-dichlorobenzaldéhyde
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 6334-18-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H4 Cl2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | O-Acetylflupentixol Hydrochloride, Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450 |
| SMILES | Clc1cccc(C=O)c1Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.01 |
| Quantité | 100 mg |
| Show More |