Learn More
2,3-Dichlorobenzoic Acid, TRC
Code produit. 17931595
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
17931595 10 g 10g
17901705 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 17931595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43195010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-45-3
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzoic acid
Poids de la formule 189.9588
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Nom IUPAC 2,3-dichlorobenzoic acid
Formule moléculaire C7 H4 Cl2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
Synonyme Benzoic acid, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzoic acid
Spécification
Quantité 10 g