Learn More
2,3-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462557
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11462557
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14809.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6574-97-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,3-Dichlorobenzonitrile, is used as a reactant involved in nucleophilic aromatic fluorination, reactions with magnesium amides for synthesis of carboxamides, Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3-dichlorobenzonitrile est utilisé comme réactif impliqué dans la fluoration aromatique nucléophile, les réactions avec les amides de magnésium pour la synthèse de carboxamides, les réactions de couplage de la Souzuki-Miyaura. Il sʼagit dʼune importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6574-97-6
Formule moléculaire C7H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 172.008
Numéro MDL MFCD00016372
Clé InChI OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b
CID PubChem 736567
Nom IUPAC 2,3-dichlorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzonitrile
Point de fusion 60°C to 65°C
Point d’ébullition 114°C (6 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2438753
Informations sur la solubilité It is miscible with water.
Poids de la formule 172.01
Pourcentage de pureté 98%