Learn More
2,3-dichloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454933
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11454933 25 g 25g
11444933 5 g 5g
11464933 100 g 100g
3 options
Code produit. 11454933
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12241.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2402-77-9
Formule moléculaire C5H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 147.99
Numéro MDL MFCD00006229
Clé InChI MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
CID PubChem 16988
Nom IUPAC 2,3-dichloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloropyridine
Point de fusion 65°C to 69°C
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 109811
Poids de la formule 147.99
Pourcentage de pureté 99%