Learn More
2,3-difluoro-4-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11326779
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11326779
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26281.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155020-51-2
Formule moléculaire C7H7F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.136
Numéro MDL MFCD04115986
Clé InChI MEETZAMYCFAKKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-difluoro-p-anisidine, 2, 3-difluoro-4-methoxyaniline, 2,3-difluoro-4-methoxybenzenamine, 2,3-difluoro-4-methoxyphenylamine, benzenamine,2,3-difluoro-4-methoxy
CID PubChem 3798495
Nom IUPAC 2,3-difluoro-4-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)N)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluoro-4-methoxyaniline
Point de fusion 38°C to 40°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 159.14
Pourcentage de pureté 97%