Learn More
Acide 2,3-difluoro-4-méthylphénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15473427
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15473427
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26235.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261763-47-7
Formule moléculaire C9H8F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.16
Numéro MDL MFCD01631649
Clé InChI XYMLKJRXFGXFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-difluoro-4-methylphenylacetic acid, 2-2,3-difluoro-4-methylphenyl acetic acid, 2,3-difluoro-4-methylphenyl acetic acid
CID PubChem 2774153
Nom IUPAC Acide 2-(2,3-difluoro-4-méthylphényl)acétique
SMILES CC1=C(F)C(F)=C(CC(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluoro-4-methylphenylacetic acid
Point de fusion 124°C to 126°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 186.16
Pourcentage de pureté 97%