Learn More
Acide 2,3-difluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402728
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11402728
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16717.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4519-39-5 | C7H3F2O2 | 157.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4519-39-5
Formule moléculaire C7H3F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 157.10
Numéro MDL MFCD00010267
Clé InChI JLZVIWSFUPLSOR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2,3-difluoro, difluorobenzoic acid, difluorobenzoic acid;, pubchem1379, 2,3 difluorobenzoic acid, acmc-209k0x, 2,3-difluoro benzoic acid, 2,3-difluorobenzoic acid;, ksc235o6t
CID PubChem 370590
Nom IUPAC acide 2,3-difluorobenzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluorobenzoic acid
Point de fusion 160°C to 164°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2640781
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 98%