Learn More
acide 2,3-(difluorométhylènedioxy)benzoïque, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30311084 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311084 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC13705030
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
CAS 126120-85-2
Noms d’analytes ou de composants Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H4 F2 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
Nom IUPAC Acide 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylique
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 202.11
Quantité 50 mg
Poids de la formule 202,0078 g/mol