Learn More
2,3-Dihydro-2-méthyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxyde, Mikromol™
Description
2,3-dihydro-2-méthyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-dioxyde
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide |
| CAS | 10-1-5510 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H9 N O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2,3-Dihydro-2-methyl-4H-1,2-benzothiazin-4-one 1,1-Dioxide, 2-Methyl-2H-1,2-benzothiazin-4(3H)-one 1,1-dioxide, 3,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO3S/c1-10-6-8(11)7-4-2-3-5-9(7)14(10,12)13/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CN1CC(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| Nom IUPAC | 2-metil-1,1-dioxo-3H-1λ ^{6},2-benzotiazin-4-ona |
| Afficher plus |