Learn More
Acide 2,3-dihydrobenzo[b]furane-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10516314
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10516314 10 g Flacon en verre ambré 10g
10642465 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10516314 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00801EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 76429-73-7
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Clé InChI YXYOLVAXVPOIMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxylic acid, 5-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, pubchem9983, pubchem14824, maybridge1_002497, ksc377a5f, dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dihydrobenzo b furan
CID PubChem 676583
Nom IUPAC Acide2,3-dihydro-1-benzofurane-5-carboxylique
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%