Learn More
Acide 2,3-dihydrobenzo[b]furane-7-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10659174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10659174 250 mg Flacon en verre ambré -
10633795 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10659174 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00901CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 35700-40-4
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00671526
Clé InChI UHXBMSNEECJPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 7-coumarancarboxylic acid, 2,3-dihydro-7-benzofurancarboxylic acid, 7-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro, 7-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, pubchem16734, acmc-209iiq, dihydrobenzofurancarboxylicacid, 7-dihydrobenzofuran carboxylic acid
CID PubChem 2795014
Nom IUPAC Acide2,3-dihydro-1-benzofurane-7-carboxylique
SMILES C1COC2=C(C=CC=C21)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%