Learn More
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbalaldéhyde, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10215534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10215534 5 g 5g
10187892 250 mg 250mg
10012134 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10215534 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47804DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 204905-77-1
Formule moléculaire C7H6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 170.182
Numéro MDL MFCD01651766
Clé InChI GNVXYRDVJKJZTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro
CID PubChem 3540090
Nom IUPAC 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbalaldéhyde
SMILES C1COC2=C(SC=C2O1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 170.19
Pourcentage de pureté 97%