Learn More
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonitrile, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10259762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10259762 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10350953 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10259762 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47816CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 859851-02-8
Formule moléculaire C7H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 167.18
Numéro MDL MFCD08060540
Clé InChI HSQAPDOVCIFQCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
CID PubChem 7537659
Nom IUPAC 2H,3H-thieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonitrile
SMILES N#CC1=C2OCCOC2=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonitrile
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 167.19
Pourcentage de pureté 95%