Learn More
Alfa Aesar™ 2,3-Dihydroxypyridine, 98%
Code produit. 11387136
Click to view available options
Quantité:
25g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11387136
Marque: Alfa Aesar™ L07104.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Applications
2,3-Dihydroxypyridine(DHP) is used in the synthesis of DHP loaded amberlite XAD-2 via azo coupler. It was used in the synthesis of new macromolecular chelators by loading DHP on cellulose via linkers -NH-CH2-CH2-NH-SO2-C6H4-N=N- and -SO2-C6H4-N=N.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are Strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydroxypyridine
CAS 16867-04-2
Formule moléculaire C5H5NO2
Numéro MDL MFCD00006271
Quantité 25g
Beilstein 109848
Synonyme 2,3-dihydroxypyridine, 2,3-pyridinediol, pyridine-2,3-diol, 3-hydroxy-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-2 1h-pyridinone, 3-hydroxypyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridone, 3-hydroxy, hydroxypyridone, unii-7hy4bcj130
Clé InChI GGOZGYRTNQBSSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CNC(=O)C(=C1)O
Nom IUPAC 3-hydroxy-1H-pyridin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
CID PubChem 28115
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 98%