Learn More
2,3-diméthoxynaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15401818 1 g 1g
15411818 5 g 5g
15421818 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15401818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55523.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 10103-06-7 | C12H12O2 | 188.226 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Réfrigéré (2-4°C). Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10103-06-7
Formule moléculaire C12H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.226
Numéro MDL MFCD05664308
Clé InChI XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 604708
Nom IUPAC 2,3-diméthoxynaphtalène
SMILES COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethoxynaphthalene
Point de fusion 116°C to 121°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Synonyme naphthalene, 2,3-dimethoxy, acmc-20aft8, naphthalene,2,3-dimethoxy, 2,3-dimethoxynaphthalene, 2,3-dihydroxynaphthalene, dimethyl ether
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre