Learn More
N-oxyde de 2,3-diméthyl-4-nitropyridine, Mikromol™
Code produit 17912086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17912086 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17912086 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0474.140025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de 2,3-diméthyl-4-nitropyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
CAS 37699-43-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-Lutidine, 4-nitro-, 1-oxide (7CI), 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-2,3-dimethylpyridine N-oxide
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
SMILES Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,3-diméthyl-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Quantité 25 mg
Poids de la formule 168,0535 g/mol