Learn More
2,3-diméthyl-6-nitro-2H-indazole, Mikromol™
Code produit 30050360
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050360 100 mg 100mg
30052397 25 mg 25mg
30462026 4 x 25 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30050360 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3391.02
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2,3-diméthyl-6-nitro-2H-indazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
CAS 444731-73-1
Noms d’analytes ou de composants 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H9 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2H-Indazole, 2,3-dimethyl-6-nitro-, 2,3-Dimethyl-6-nitro-2H-indazole
Formule InChI InChI=1S/C9H9N3O2/c1-6-8-4-3-7(12(13)14)5-9(8)10-11(6)2/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1c2ccc(cc2nn1C)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,3-diméthyl-6-nitroidazole
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 191.0695 g/mol